Sodio hidróxido concentrate for dilution to 1 L, 1.0 M NaOH (1.0 N) solución volumétrica, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
38215-1EA 38215-6X1EA
38215-1EAEA 49.9 EUR
38215-1EA 38215-6X1EA
Sodio hidróxido concentrate for dilution to 1 L, 1.0 M NaOH (1.0 N) solución volumétrica, Fluka™
Sodio hidróxido
Concentrate for 1 L standard solution
Formula: NaOH
Pto. Ebullición: 120 °C
Densidad: 1,350 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003548
Núm. CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective