Sodio hidróxido 0.5 M NaOH (0.5N) solución volumétrica, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
|
Atención
|
71424-1L
71424-55L
71424-1LEA
87.4
EUR
71424-1L
HONC71424-55L
Sodio hidróxido 0.5 M NaOH (0.5N) solución volumétrica, Fluka™
Sodio hidróxido
Formula:
NaOH Pto. Ebullición: >100 °C (1,013 hPa) Densidad: 1,020 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003548 Núm. CAS: 1310-73-2 UN: 1824 ADR: 8,III |
Resultados test especificaciones
Calibrated Against | potassium hydrogen phthalate |
Appearance of the substance | complying |
Assay | 0.499 - 0.501 mol/l |