Sodio tiosulfato concentrate for dilution to 1L, 0.01 M Na2S2O3 (0.01N) solución volumétrica, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Sinónimos: Tiosulfato de sodio
38243-1EA 38243-6X1EA
38243-1EAEA 57.4 EUR
38243-1EA 38243-6X1EA
Sodio tiosulfato concentrate for dilution to 1L, 0.01 M Na2S2O3 (0.01N) solución volumétrica, Fluka™
Sodio tiosulfato
Concentrate for 1L standard solution
Formula: Na₂S₂O₃
MW: 158.11 g/mol
Pto. Ebullición: 100 °C (1.013 hPa)
Pto. de fusión: 48
Densidad: 1.0 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003499
Núm. CAS: 7772-98-7
Índice Merck: 12,08844
Order Now
Resultados test especificaciones
Factor 0.998 - 1.002