Sodio tiosulfato concentrate for dilution to 1L, 0.1 M Na2S2O3 (0.1N) solución volumétrica, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Sinónimos: Tiosulfato de sodio
38200-1EA 38200-6X1EA
38200-1EAEA 32.5 EUR
38200-1EA 38200-6X1EA
Sodio tiosulfato concentrate for dilution to 1L, 0.1 M Na2S2O3 (0.1N) solución volumétrica, Fluka™
Sodio tiosulfato
Concentrate for 1L standard solution
Formula: Na₂S₂O₃
Pto. Ebullición: 100 °C
Pto. de inflamación: Does not flash
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003499
Núm. CAS: 7772-98-7
EINECS: 231-791-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Factor 0.998 - 1.002