Sodio peroxodisulfato ≥99.0% (RT), Purum p.a.
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
71890-500G 71890-1KG 71890-5KG
71890-500GEA 52.2 EUR
71890-500G 71890-1KG 71890-5KG
Sodio peroxodisulfato ≥99.0% (RT), Purum p.a.
Sodio peroxodisulfato
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Formula: Na₂S₂O₈
Pto. de fusión: 180 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003501
Núm. CAS: 7775-27-1
EINECS: 231-892-1
UN: 1505
ADR: 5.1,III
Índice Merck: 13,08729
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance complying
Assay Min. 99.0 %
Calcium (Ca) Max. 50 ppm
Copper (Cu) Max. 50 ppm
Cadmium (Cd) Max. 50 ppm
Cobalt (Co) Max. 50 ppm
Iron (Fe) Max. 50 ppm
Potassium (K) Max. 100 ppm
Nickel (Ni) Max. 50 ppm
Lead (Pb) Max. 50 ppm
Zinc (Zn) Max. 50 ppm
Chloride (Cl) Max. 50 ppm