Sodio sulfato, anhidro ≥99.0%, en polvo ACS, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
238597-2.5KG
238597-500G
238597-1KG
238597-2.5KGEA
118
EUR
238597-2.5KG
238597-500G
238597-1KG
Sodio sulfato, anhidro ≥99.0%, en polvo ACS, Fluka™
Sodio sulfato
Formula:
Na₂SO₄ Pto. de fusión: 884 °C Densidad: 2,68 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003504 Núm. CAS: 7757-82-6 EINECS: 231-820-9 |
|
Resultados test especificaciones
Identity | complying |
Assay | Min. 99.0 % |
pH (5 %, 25 °C) | 5.2 - 9.2 |
Loss on ignition (800°C) | Max. 0.5 % |
Water insoluble matter | Max. 0.01 % |
Calcium (Ca) | Max. 0.01 % |
Iron (Fe) | Max. 0.001 % |
Potassium (K) | Max. 0.01 % |
Magnesium (Mg) | Max. 0.005 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 5 ppm |
Chloride (Cl) | Max. 0.001 % |
Phosphate (PO₄) | Max. 0.001 % |
Total N | Max. 5 ppm |
pH Range | 5.2 - 9.2 |
Form | powder |