Calcio cloruro, anhidro ≥97%, en polvo, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Atención
C4901-100G C4901-1KG C4901-500G C4901-2.5KG C4901-5KG
C4901-100GEA 73.8 EUR
C4901-100G C4901-1KG C4901-500G C4901-2.5KG C4901-5KG
Calcio cloruro, anhidro ≥97%, en polvo, Fluka™
Calcio cloruro
Formula: CaCl₂
Pto. Ebullición: 1,900 °C (1.013 hPa)
Pto. de fusión: 765 °C
Densidad: 2,150 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010903
Núm. CAS: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
IR: 01-2119494219-28
Índice Merck: 14,01659
Order Now
Resultados test especificaciones
Colour of the solution complying
Clearness of the solution complying
Assay Min. 97.0 %
Mg and alkali salts Max. 3.0 %