Bario nitrato ≥99% (Ba ≥52%), Puriss. p.a. ACS, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
31128-25KG 31128-500G 31128-5KG
31128-25KGEA 1180 EUR
31128-25KG 31128-500G 31128-5KG
Bario nitrato ≥99% (Ba ≥52%), Puriss. p.a. ACS, Fluka™
Bario nitrato
Formula: Ba(NO₃)₂
Pto. Ebullición: Dec. (al calentar)
Pto. de fusión: 592 °C
Densidad: 3,24 g/cm³ (22 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003442
Núm. CAS: 10022-31-8
EINECS: 233-020-5
UN: 1446
ADR: 5.1,II
Índice Merck: 13,00986
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99.0 %
Assay of Ba Min. 52 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
pH (5 %, 25 °C) 5.0 - 8.0
Calcium (Ca) Max. 0.002 %
Copper (Cu) Max. 5 ppm
Iron (Fe) Max. 2 ppm
Potassium (K) Max. 0.005 %
Magnesium (Mg) Max. 0.002 %
Sodium (Na) Max. 0.005 %
Strontium (Sr) Max. 0.05 %
Heavy metals (ICP) ACS Max. 5 ppm
Ammonium (NH₄) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 5 ppm