Ácido bórico 99.5-100.5%, en polvo, Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., NF, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: Boron trihydroxide, Boron hydroxide, Boric acid, Boracic acid
11607-25KG 11607-1KG 11607-2.5KG
11607-25KGEA 369 EUR
11607-25KG 11607-1KG 11607-2.5KG
Ácido bórico 99.5-100.5%, en polvo, Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., NF, Fluka™
Ácido bórico
Formula: B(OH)₃
Pto. de fusión: 171 °C
Densidad: 1,510 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011337
Núm. CAS: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
IR: 01-2119486683-25
Índice Merck: 13,01326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=6eec7d529090dd4c4b966ed8cd8d057153c5a47b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 99.5 - 100.5 %
Loss on drying (over silicagel, 5h) Max. 0.5 %
pH (3,3 %, 20 °C) 3.8 - 4.8
Arsenic (As) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 0.0005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.04 %
Organic matter complying
Residual solvents complying
Solubility in C₂H₅OH complying
Appearance of the solution complying
Completeness of the solution complying