Sulfato de ditalio ≥98.0% (RT), Purum, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: Thallic sulphate, Dithallium sulphate
88290-100G 88290-500G
88290-100GEA 286.03 EUR
88290-100G 88290-500G
Sulfato de ditalio ≥98.0% (RT), Purum, Fluka™
Sulfato de ditalio
  • ≥95% for general laboratory use.
Formula: O₄STl₂
Pto. Ebullición: Dec. (al calentar)
Pto. de fusión: 632 °C
Densidad: 6,77 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011278
Núm. CAS: 7446-18-6
EINECS: 231-201-3
UN: 1707
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 12,09405
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (bromatometric) 98.0 - 102.0 %