Carbono disulfuro ≥99.9%, grado reactivo low in benzene
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
342270-100ML 342270-1L 342270-800ML
342270-100MLEA 52.6 EUR
342270-100ML 342270-1L 342270-800ML
Carbono disulfuro ≥99.9%, grado reactivo low in benzene
Carbono disulfuro
  • ≥95% for general laboratory use.
Formula: CS₂
Pto. Ebullición: 46 °C (1,013 hPa)
Pto. de fusión: -76 °C
Densidad: 1,264 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: -30 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011321
Núm. CAS: 75-15-0
EINECS: 200-843-6
UN: 1131
ADR: 3,I
Índice Merck: 13,01821
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7fe0c906449b3b5461b1bac971c583c92c0b41c&vid=59e9028fbb4d1c2acb6f98101726e8ec520e0aa8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Explosion Limit 50 %
Assay (GC) Min. 99.90 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.05 %
Non-volatile matter Max. 0.0003 %
Benzene (GC) Max. 1 ppm
Autoignition Temperature 212 °F
Vapor Density 2.67 (vs air)