Plata nitrato 0.1 M AgNO3 (0.1N) en solución acuosa ≥99% Reag. Ph. Eur. solución volumétrica, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Atención
Sinónimos: Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
35375-1L 35375-5L-VP 35375-10L-VP 35375-6X1L 35375-500ML 35375-2.5L
35375-1LEA 145.91 EUR
35375-1L 35375-5L-VP 35375-10L-VP 35375-6X1L 35375-500ML 35375-2.5L
Plata nitrato 0.1 M AgNO3 (0.1N) en solución acuosa ≥99% Reag. Ph. Eur. solución volumétrica, Fluka™
Plata nitrato
Formula: AgNO₃
Pto. Ebullición: 100 °C (1,013 hPa)
Pto. de fusión: <0 °C
Densidad: 1,010 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003414
Núm. CAS: 7761-88-8
UN: 3264
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective