Plata nitrato ≥99.0% ACS, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
209139-100G 209139-500G
209139-100GEA 481 EUR
209139-100G 209139-500G
Plata nitrato ≥99.0% ACS, Fluka™
Plata nitrato
Formula: AgNO₃
Pto. de fusión: 212 °C
Densidad: 4,350 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003414
Núm. CAS: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 1493
ADR: 5.1,II
IR: 01-2119513705-43
Índice Merck: 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99.0 %
Free acid complying
Copper (Cu) Max. 0.0002 %
Iron (Fe) Max. 0.0002 %
Lead (Pb) Max. 0.001 %
Substances not precipitated by HCl (as SO₄) Max. 0.01 %
Chloride (Cl) Max. 0.0005 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.002 %
Appearance of the solution complying