Plomo (II) nitrato ≥99%, Puriss., Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: Dinitrato de plomo
11520-1KG 11520-5KG
11520-1KGEA 112 EUR
11520-1KG HONC11520-5KG
Plomo (II) nitrato ≥99%, Puriss., Fluka™
Plomo (II) nitrato
Formula: Pb(NO₃)₂
MW: 331.21 g/mol
Pto. Ebullición: Dec. (al calentar)
Pto. de fusión: 458…459 °C (1.023 hPa)
Densidad: 4.49 g/cm³ (20.1 °C)
Temperatura de almacenaje: Room Temperature
Número MDL: MFCD00011153
Núm. CAS: 10099-74-8
EINECS: 233-245-9
UN: 1469
ADR: 5.1 II
Índice Merck: 13,05432
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99 %
Iron (Fe) Max. 0.002 %
Chloride (Cl) Max. 0.002 %