Plomo (II) nitrato ≥99.0% ACS, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
|
Peligro
|
228621-100G
228621-2.5KG
228621-500G
228621-100GEA
44.8
EUR
228621-100G
228621-2.5KG
228621-500G
Plomo (II) nitrato ≥99.0% ACS, Fluka™
Plomo (II) nitrato
Formula:
Pb(NO₃)₂ Pto. Ebullición: Dec. (al calentar) Densidad: 4,49 g/cm³ (20.1 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011153 Núm. CAS: 10099-74-8 EINECS: 233-245-9 UN: 1469 ADR: 5.1,II Índice Merck: 13,05432 |
Resultados test especificaciones
Assay | 99.0 - 101.0 % |
In diluted HNO₃ insoluble matter | Max. 0.005 % |
Calcium (Ca) | Max. 50 ppm |
Copper (Cu) | Max. 20 ppm |
Iron (Fe) | Max. 10 ppm |
Potassium (K) | Max. 50 ppm |
Sodium (Na) | Max. 200 ppm |
Chloride (Cl) | Max. 10 ppm |
Form | Solid |