Amonio carbonato, Puriss., meets analytical specification of NF, Ph. Franc., FCC, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Atención
Sinónimos: Carbonato de amonio
11204-1KG 11204-2.5KG 11204-25KG
11204-1KGEA 43.6 EUR
11204-1KG 11204-2.5KG HONC11204-25KG
Amonio carbonato, Puriss., meets analytical specification of NF, Ph. Franc., FCC, Fluka™
Amonio carbonato
Formula: (NH₄)₂CO₃
MW: 96.09 g/mol
Pto. de fusión: >59 °C
Densidad: 0.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010890
Núm. CAS: 506-87-6
EINECS: 208-058-0
Índice Merck: 13,00508
Order Now
Resultados test especificaciones
Vapor Density 2.7 (vs air)
Assay of NH₃ 30.0 - 34.0 %
Non-volatile matter Max. 0.05 %
Residue on ignition (SO₄) Max. 0.05 %
Arsenic (As) Max. 0.0003 %
Iron (Fe) Max. 0.0005 %
Lead (Pb) Max. 0.0003 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.0005 %
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %
Appearance of the solution complying
Residual solvents complying