Amonio hidrogenocarbonato 99-101%, Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., E503, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
|
Atención
|
Sinónimos:
Amonio bicarbonato
11213-1KG
11213-25KG
11213-6X1KG
11213-1KGEA
29.2
EUR
11213-1KG
11213-25KG
11213-6X1KG
Amonio hidrogenocarbonato 99-101%, Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., E503, Fluka™
Amonio hidrogenocarbonato
Formula:
NH₄HCO₃ MW: 79.06 g/mol Pto. de fusión: 35 Densidad: 1.58 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012138 Núm. CAS: 1066-33-7 EINECS: 213-911-5 Índice Merck: 13,00497 |
Resultados test especificaciones
Assay | 99.0 - 101.0 % |
Non-volatile matter | Max. 100 ppm |
Arsenic (As) | Max. 1 ppm |
Iron (Fe) | Max. 5 ppm |
Mercury (Hg) | Max. 1 ppm |
Lead (Pb) | Max. 2 ppm |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Chloride (Cl) | Max. 10 ppm |
Sulfate (SO₄) | Max. 30 ppm |
Residual solvents | complying |