Amonio formiato ≥99.0% (by anhydrous basis) para HPLC, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Atención
Sinónimos: Formic acid ammonium salt
17843-250G 17843-50G
17843-250GEA 403 EUR
17843-250G 17843-50G
Amonio formiato ≥99.0% (by anhydrous basis) para HPLC, Fluka™
Amonio formiato
Formula: HCO₂NH₄
MW: 63.06 g/mol
Pto. de fusión: 116 °C
Densidad: 1.266 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013103
Núm. CAS: 540-69-2
EINECS: 208-753-9
Índice Merck: 13,00525
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance of the solution (c=10%) complying
Assay (calculated on the anhydrous basis) 99.0 - 101.0 %
Water (Karl Fischer) Max. 2 %
pH (10 %, 20°C) 5.5 - 7.5
Absorbance at 250 nm Max. 0.05
Absorbance at 260 nm Max. 0.04
Absorbance at 270 nm Max. 0.03
Absorbance 280 nm Max. 0.02
Absorbance 500 nm Max. 0.02