Ácido (±)-α-metoxifenilacetico ≥99.0% (by titrimetric analysis) for gravimetric determination of Na, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Sinónimos: DL-α-Methoxyphenylacetic acid, 2-Methoxy-2-phenylacetic acid, α-Methoxyphenylacetic acid
65210-25G 65210-5G
65210-25GEA 0 EUR
65210-25G 65210-5G
Ácido (±)-α-metoxifenilacetico ≥99.0% (by titrimetric analysis) for gravimetric determination of Na, Fluka™
Ácido (±)-α-metoxifenilacetico
Formula: C₉H₁₀O₃
MW: 166.18 g/mol
Pto. Ebullición: 165 °C (24 hPa)
Pto. de fusión: 69…71 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064217
Núm. CAS: 7021-09-2
EINECS: 230-300-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Identity (NMR) complying
Assay 99.0 - 101.1 %
Residue on ignition Max. 0.05 %
Melting point 69 - 71 °C
APHA Max. 50