Potasio peryodato, (base secada) ≥99.8% (dried basis, RT), Puriss. p.a. ACS, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: Potasio tetroxoyodato (VII), Potasio metaperiodato
60450-100G 60450-500G
60450-100GEA 105 EUR
60450-100G 60450-500G
Potasio peryodato, (base secada) ≥99.8% (dried basis, RT), Puriss. p.a. ACS, Fluka™
Potasio peryodato
Formula: KlO₄
MW: 230 g/mol
Pto. de fusión: 582 °C
Densidad: 3.62 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011407
Núm. CAS: 7790-21-8
EINECS: 232-196-0
UN: 3085
ADR: 5.1 I
Índice Merck: 13,07739
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (excluding dried substance) 99.8 - 100.3 %
Loss on drying (110°C) Max. 0.1 %
Calcium (Ca) Max. 10 ppm
Cadmium (Cd) Max. 5 ppm
Cobalt (Co) Max. 5 ppm
Chromium (Cr) Max. 5 ppm
Copper (Cu) Max. 5 ppm
Iron (Fe) Max. 50 ppm
Magnesium (Mg) Max. 5 ppm
Manganese (Mn) Max. 1 ppm
Sodium (Na) Max. 2000 ppm
Nickel (Ni) Max. 5 ppm
Lead (Pb) Max. 5 ppm
Zinc (Zn) Max. 5 ppm
Other halogens (as Cl) Max. 100 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 50 ppm