Amonio heptamolibdato tetrahidrato 81.0-83.0% (MoO₃ basis) ACS, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
A7302-100G A7302-1KG A7302-500G A7302-6X500G A7302-25KG
A7302-100GEA 86.2 EUR
A7302-100G A7302-1KG A7302-500G A7302-6X500G HONCA7302-25KG
Amonio heptamolibdato tetrahidrato 81.0-83.0% (MoO₃ basis) ACS, Fluka™
Amonio heptamolibdato tetrahidrato
Formula: (NH₄)₆Mo₇O₂₄·4H₂O
Densidad: 2,498 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00167059
Núm. CAS: 12054-85-2
EINECS: 234-320-9
Índice Merck: 13,00536
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (as MoO₃) 81.0 - 83.0 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Potassium (K) Max. 0.01 %
Magnesium (Mg) Max. 0.005 %
Sodium (Na) Max. 0.01 %
Heavy metals (ICP) ACS Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 0.002 %
Nitrate (NO₃) Max. 0.003 %
Phosphate, Arsenate, Silicate (as SiO₂) Max. 0.001 %
Phosphate (PO₄) Max. 5 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 0.02 %