Ácido amidosulfónico ≥99.5% (by alkalimetry)
Proveedor: Honeywell Chemicals
|
Atención
|
Sinónimos:
Ácido sulfamídico, Ácido sulfámico, Ácido aminosulfónico
07401-25KG
07401-1KG
07401-2.5KG
07401-5KG
07401-6X2.5KG
07401-25KGEA
247
EUR
07401-25KG
07401-1KG
07401-2.5KG
07401-5KG
07401-6X2.5KG
Ácido amidosulfónico ≥99.5% (by alkalimetry)
Ácido amidosulfónico
Formula:
H₃NO₃S Pto. de fusión: 209 °C,205 °C Densidad: 2,1 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011603 Núm. CAS: 5329-14-6 EINECS: 226-218-8 UN: 2967 ADR: 8,III Índice Merck: 13,09006 |
|
Resultados test especificaciones
Assay (alkalimetric) | Min. 99.5 % |
Residue on ignition | Max. 0.02 % |
Iron (Fe) | Max. 0.003 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 0.001 % |
Chloride (Cl) | Max. 0.001 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.15 % |