Dimetil sulfóxido ≥99.9% ACS, Riedel-de Haën™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Atención
|
Sinónimos:
DMSO
472301-4L
472301-4X4L
472301-6X500ML
472301-4LEA
705
EUR
472301-4L
472301-4X4L
472301-6X500ML
Dimetil sulfóxido ≥99.9% ACS, Riedel-de Haën™
Dimetil sulfóxido
ACS GENERAL USE SOLVENTS
- Value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis
- Suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC
- Variations and decrease issues traceable to solvent contamination
- All solvents are tested to meet ACS general use specifications
Formula:
(CH₃)₂SO Pto. Ebullición: 189 °C Pto. de fusión: 18,5 °C Densidad: 1,104 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 28,5 %(V) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002089 Núm. CAS: 67-68-5 EINECS: 200-664-3 Índice Merck: 13,03285 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | complying |
Assay (GC) | Min. 99.90 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.1 % |
Non-volatile matter | Max. 0.01 % |
Acid (by titration) | Max. 0.001 meq/g |
IR spectrum | complying |
Refractive Index | n20/D 1.479 (lit.) |