terc-Butil metil éter ≥99.5% (por GC), Puriss. p.a., Riedel-de Haën™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: 2-Metoxi-2-metilpropano, MTBE, Metil terc-butil éter, Éter terc-butilmetílico
20256-2.5L 20256-1L 20256-202.7L
20256-2.5LEA 134 EUR
20256-2.5L 20256-1L HONC20256-202.7L
terc-Butil metil éter ≥99.5% (por GC), Puriss. p.a., Riedel-de Haën™
terc-Butil metil éter
Beilstein Number: 1730942
Formula: (CH₃)₃COCH₃
Pto. Ebullición: 55,3 °C (1.013 hPa)
Pto. de fusión: -109 °C
Densidad: 0,74 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: -28 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008812
Núm. CAS: 1634-04-4
EINECS: 216-653-1
UN: 2398
ADR: 3,II
Índice Merck: 13,06059
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1712bc714ba0a06e0de37f7cf4e5117256f84425&vid=e1b314f829136075329c50f9e5a593c19ae28b4f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (GC) Min. 99.5 %
Density (20°C) 0.736 - 0.744 g/ml
Refractive index (n 20/D) 1.362 - 1.376
Non-volatile matter Max. 0.005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.05 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.005 %
Aluminium (Al) Max. 0.5 ppm
Barium (Ba) Max. 0.1 ppm
Bismuth (Bi) Max. 0.1 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.5 ppm
Cadmium (Cd) Max. 0.05 ppm
Cobalt (Co) Max. 0.02 ppm
Chromium (Cr) Max. 0.02 ppm
Copper (Cu) Max. 0.02 ppm
Iron (Fe) Max. 0.1 ppm
Potassium (K) Max. 0.5 ppm
Lithium (Li) Max. 0.1 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.1 ppm
Manganese (Mn) Max. 0.02 ppm
Molybdenum (Mo) Max. 0.1 ppm
Sodium (Na) Max. 0.5 ppm
Nickel (Ni) Max. 0.02 ppm
Lead (Pb) Max. 0.1 ppm
Strontium (Sr) Max. 0.1 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.1 ppm
Peroxides (as H₂O₂) Max. 0.0005 %
Appearance (color) complying
Appearance (form) complying
Autoignition Temperature 705 °F