1,2-Dimetoxietano ≥99% inhibitor-free, grado reactivo
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: Éter dimetílico del etilenglicol, Etilenglicol-dimetiléter, DME
E27408-1L E27408-2.5L E27408-20L
E27408-1LEA 134 EUR
E27408-1L E27408-2.5L E27408-20L
1,2-Dimetoxietano ≥99% inhibitor-free, grado reactivo
1,2-Dimetoxietano
  • ≥95% for general laboratory use.
Formula: C₄H₁₀O₂
MW: 90,12 g/mol
Pto. Ebullición: 85 °C (1,013 hPa)
Pto. de fusión: -58 °C
Densidad: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: -2 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008502
Núm. CAS: 110-71-4
EINECS: 203-794-9
UN: 2252
ADR: 3,II
Índice Merck: 13,03251
Order Now
Resultados test especificaciones
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.0 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.5 %
Peroxides (as H₂O₂) Max. 15 ppm
Vapor Pressure 48 mmHg ( 20 °C)
Explosion Limit 10.4 %