Potasio hidróxido 85, pellets, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: Potasa cáustica, Hidróxido de potasio
30603-1KG 30603-4X5KG 30603-500G 30603-5KG 30603-6X1KG 30603-6X500G
30603-1KGEA 54.58 EUR
30603-1KG 30603-4X5KG 30603-500G 30603-5KG 30603-6X1KG 30603-6X500G
Potasio hidróxido 85, pellets, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., Fluka™
Potasio hidróxido
Formula: KOH
MW: 56.11 g/mol
Pto. Ebullición: 1.327 °C (1.013 hPa)
Pto. de fusión: 360 °C
Densidad: 2.04 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003553
Núm. CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1813
ADR: 8 II
IR: 01-2119487136-33
Índice Merck: 12,07806
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 85.0 - 100.5 %
Assay of K₂CO₃ Max. 1.0 %
Aluminium (Al) Max. 10 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.001 %
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Sodium (Na) Max. 0.5 %
Nickel (Ni) Max. 0.0005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 100 ppm
Phosphate (PO₄) Max. 5 ppm
Silicate (as SiO₂) Max. 0.005 %
Sulfate (SO₄) Max. 100 ppm
Total N Max. 0.0003 %