Potasio hidróxido ∼45% aqueous solution HPLC, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: Potasa cáustica, Hidróxido de potasio
03564-100ML 03564-500ML
03564-100MLEA 40.9 EUR
03564-100ML 03564-500ML
Potasio hidróxido ∼45% aqueous solution HPLC, Fluka™
Potasio hidróxido
Formula: KOH
MW: 56.11 g/mol
Pto. Ebullición: 112 °C (1.013 hPa)
Pto. de fusión: –6 °C
Densidad: 1.510 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003553
Núm. CAS: 1310-58-3
UN: 1814
ADR: 8 II
Índice Merck: 12,07806
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 40.5 - 49.5 %
Assay of K₂CO₃ Max. 0.3 %
Suitability test (HPLC) complying
Density (D 20/4) 1.440 - 1.480
Absorbance at 500 nm Max. 0.02
Absorbance at 310 nm Max. 0.02
Absorbance at 300 nm Max. 0.03
Absorbance at 290 nm Max. 0.05
Absorbance at 240 nm Max. 0.1