di-Amonio hidrogenofosfato 99-102%, Puriss., meets analytical specification of NF, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
04211-1KG 04211-25KG
04211-1KGEA 83.7 EUR
04211-1KG 04211-25KG
di-Amonio hidrogenofosfato 99-102%, Puriss., meets analytical specification of NF, Fluka™
di-Amonio hidrogenofosfato
Formula: (NH₄)₂HPO₄
Pto. de fusión: 155 °C
Densidad: 1,62 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010891
Núm. CAS: 7783-28-0
EINECS: 231-987-8
IR: 01-2119490974-22
Índice Merck: 13,00546
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 98.0 - 102.0 %
pH (1 %,25°C) 7.6 - 8.2
Arsenic (As) Max. 2 ppm
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 0.002 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.02 %