Potasio dihidrogenofosfato, anhidro 98-100.5% (base secada), meets analytical specification of NF, Ph. Eur., E340, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Sinónimos: Potasio fosfato monobásico
04243-1KG 04243-5KG 04243-50KG 04243-4X5KG 04243-6X1KG
04243-1KGEA 82.8 EUR
04243-1KG 04243-5KG 04243-50KG 04243-4X5KG 04243-6X1KG
Potasio dihidrogenofosfato, anhidro 98-100.5% (base secada), meets analytical specification of NF, Ph. Eur., E340, Fluka™
Potasio dihidrogenofosfato
Formula: KH₂PO₄
Pto. Ebullición: Decomposes on heating
Pto. de fusión: 253 °C
Densidad: 2,34 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011401
Núm. CAS: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
IR: 01-2119490224-41
Índice Merck: 13,07744
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (calculated to the dried substance) 98.0 - 100.5 %
Loss on drying (130°C) Max. 1.0 %
Loss on drying (105°C, 4 h) Max. 1.0 %
Water insoluble matter Max. 0.2 %
pH (5 %, 20°C) 4.2 - 4.5
Arsenic (As) Max. 1 ppm
Cadmium (Cd) Max. 1 ppm
Copper (Cu) Max. 0.002 %
Iron (Fe) Max. 10 ppm
Mercury (Hg) Max. 1 ppm
Sodium (Na) Max. 0.1 %
Lead (Pb) Max. 1 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.002 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Chloride (Cl) Max. 10 ppm
Fluoride (F) Max. 10 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 200 ppm
KMnO₄ reducing matter (as O) Max. 0.04 %
Appearance of the solution complying
Residual solvents complying