Potasio dihidrogenofosfato ≥99.5% para HPLC, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
60221-250G 60221-50G 60221-1KG
60221-250GEA 330 EUR
60221-250G 60221-50G 60221-1KG
Potasio dihidrogenofosfato ≥99.5% para HPLC, Fluka™
Potasio dihidrogenofosfato
Formula: KH₂PO₄
Pto. de fusión: 253 °C
Densidad: 2,34 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011401
Núm. CAS: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
IR: 01-2119490224-41
Índice Merck: 13,07744
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 99.5 - 101.0 %
pH (10 %, 20°C) 4.1 - 4.5
Absorbance at 210 nm Max. 0.1
Absorbance at 220 nm Max. 0.06
Absorbance at 230 nm Max. 0.04
Absorbance at 300 nm Max. 0.02
Absorbance 500 nm Max. 0.02
Appearance of the solution (c=10%) complying
pKa (25 °C) (1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)