Potasio dihidrogenofosfato ≥99.0% ACS, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Sinónimos: Potasio fosfato monobásico
P0662-500G P0662-1KG P0662-2.5KG P0662-4X2.5KG P0662-6X500G
P0662-500GEA 64 EUR
P0662-500G P0662-1KG P0662-2.5KG P0662-4X2.5KG P0662-6X500G
Potasio dihidrogenofosfato ≥99.0% ACS, Fluka™
Potasio dihidrogenofosfato
Formula: KH₂PO₄
Pto. Ebullición: Dec. (al calentar)
Pto. de fusión: 253 °C
Densidad: 2,34 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011401
Núm. CAS: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
IR: 01-2119490224-41
Índice Merck: 13,07744
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99.0 %
Loss on drying (105°C, 2 h) Max. 0.2 %
pH (5 %, 25 °C) 4.1 - 4.5
Water insoluble matter Max. 0.01 %
Iron (Fe) Max. 0.002 %
Sodium (Na) Max. 0.005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.003 %
pKa (25 °C) (1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)