Potasio tiocianato ≥99.0% ACS, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Atención
207799-100G 207799-2.5KG
207799-100GEA 29.6 EUR
207799-100G 207799-2.5KG
Potasio tiocianato ≥99.0% ACS, Fluka™
Potasio tiocianato
Formula: KSCN
Pto. Ebullición: Decomposes on heating
Pto. de fusión: 172 °C
Densidad: 1,89 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011413
Núm. CAS: 333-20-0
EINECS: 206-370-1
Índice Merck: 12,07866
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 98.5 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
pH (5 %, 25 °C) 5.3 - 8.7
Ammonium (NH₄) Max. 3 ppm
Iron (Fe) Max. 2 ppm
Sodium (Na) Max. 0.005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 0.005 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %
Matter consuming I (as I) complying
IR spectrum complying