Rojo de fenol ACS indicator, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Sinónimos:
3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
32661-10G
32661-25G
32661-100G
32661-10GEA
66.4
EUR
32661-10G
32661-25G
32661-100G
Rojo de fenol ACS indicator, Fluka™
Rojo de fenol
Formula:
C₁₉H₁₄O₅S MW: 354.38 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003552 Núm. CAS: 143-74-8 EINECS: 205-609-7 Índice Merck: 13,07329 |
Resultados test especificaciones
Clearness of the solution | complying |
Loss on drying (vacuum) | Max. 5 % |
Residue on ignition | Max. 1 % |
Change range | complying |
Extinction maximum at | 552 - 562 nm |
Extinction maximum of | 900 - 1800 |