Bario sulfato 97.0-100.5%, Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
11432-25KG 11432-1KG 11432-2.5KG
11432-25KGEA 521 EUR
11432-25KG 11432-1KG 11432-2.5KG
Bario sulfato 97.0-100.5%, Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., Fluka™
Bario sulfato
Formula: BaSO₄
Pto. de fusión: 1,580 °C
Densidad: 4,400 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003455
Núm. CAS: 7727-43-7
EINECS: 231-784-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 97.5 - 100.5 %
Loss on ignition (600°C) Max. 2.0 %
Soluble in acid Max. 0.3 %
Soluble Ba-salts complying
Acid. or alk. react. impurities complying
Oxidizable S compounds complying
Residual solvents complying