Cobre (II) sulfato, anhidro 99-100.5% (by anhydrous basis), Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Atención
Sinónimos: Cupric sulphate
12852-1KG 12852-250G 12852-6X1KG
12852-1KGEA 266 EUR
12852-1KG 12852-250G 12852-6X1KG
Cobre (II) sulfato, anhidro 99-100.5% (by anhydrous basis), Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP, Fluka™
Cobre (II) sulfato
Formula: CuSO₄
MW: 159.61 g/mol
Pto. Ebullición: Dec. (al calentar)
Pto. de fusión: 200
Densidad: 3.606 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010981
Núm. CAS: 7758-98-7
EINECS: 231-847-6
Índice Merck: 12,02722
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (calculated to the dried substance) 99.0 - 100.5 %
Loss on drying (250°C) Max. 1.0 %
Calcium (Ca) Max. 0.005 %
Iron (Fe) Max. 30 ppm
Potassium (K) Max. 0.01 %
Magnesium (Mg) Max. 0.01 %
Sodium (Na) Max. 0.02 %
Nickel (Ni) Max. 0.005 %
Lead (Pb) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 100 ppm
Residual solvents complying
Appearance of the solution complying