Amonio hierro (II) sulfato hexahidrato ≥99.0% (RT), Puriss. p.a. ISO, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Sinónimos: Amonio y hierro (II) sulfato hexahidrato
09720-1KG 09720-50KG
09720-1KGEA 81.2 EUR
09720-1KG HONC09720-50KG
Amonio hierro (II) sulfato hexahidrato ≥99.0% (RT), Puriss. p.a. ISO, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Amonio hierro (II) sulfato hexahidrato
Formula: (NH₄)₂Fe(SO₄)₂·6H₂O
Pto. de fusión: 100 °C (desc.)
Densidad: 1,86 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150530
Núm. CAS: 7783-85-9
EINECS: 233-151-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (manganometric) Min. 99.0 %
pH (5 %, 25 °C) 3.0 - 5.0
Calcium (Ca) Max. 20 ppm
Cadmium (Cd) Max. 5 ppm
Cobalt (Co) Max. 20 ppm
Chromium (Cr) Max. 50 ppm
Copper (Cu) Max. 20 ppm
Potassium (K) Max. 50 ppm
Magnesium (Mg) Max. 100 ppm
Manganese (Mn) Max. 500 ppm
Sodium (Na) Max. 50 ppm
Nickel (Ni) Max. 200 ppm
Lead (Pb) Max. 10 ppm
Zinc (Zn) Max. 20 ppm
Iron(III) Max. 200 ppm
Chloride (Cl) Max. 10 ppm
Phosphate (PO₄) Max. 20 ppm