Cobre (II) sulfato pentahidrato 99-102%, Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Atención
31293-50KG 31293-1KG 31293-500G 31293-6X1KG 31293-25KG
31293-50KGEA 2330 EUR
31293-50KG 31293-1KG 31293-500G 31293-6X1KG HONC31293-25KG
Cobre (II) sulfato pentahidrato 99-102%, Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Cobre (II) sulfato pentahidrato
Formula: CuSO₄·5H₂O
Pto. Ebullición: Dec. (al calentar)
Pto. de fusión: 110 °C
Densidad: 2,28 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149681
Núm. CAS: 7758-99-8
EINECS: 231-847-6
ADR: 9,III
IR: 01-2119520566-40
Índice Merck: 13,02682
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 99.0 - 102.0 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
pH (5 %, 20°C) 3.7 - 4.5
Arsenic (As) Max. 0.00005 %
Calcium (Ca) Max. 0.001 %
Cadmium (Cd) Max. 0.001 %
Cobalt (Co) Max. 0.001 %
Iron (Fe) Max. 0.002 %
Potassium (K) Max. 0.001 %
Magnesium (Mg) Max. 0.0005 %
Sodium (Na) Max. 0.002 %
Nickel (Ni) Max. 0.002 %
Lead (Pb) Max. 0.002 %
Zinc (Zn) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Total N Max. 0.001 %
Vapor Pressure 7.3 mmHg ( 25 °C)