Manganeso (II) sulfato monohidrato 99-100.5% (base secada), Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP, FCC, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: Sulfato de manganeso monohidrato
13245-1KG 13245-50KG
13245-1KGEA 0 EUR
13245-1KG 13245-50KG
Manganeso (II) sulfato monohidrato 99-100.5% (base secada), Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP, FCC, Fluka™
Manganeso (II) sulfato monohidrato
Formula: MnSO₄·1H₂O
MW: 169.02 g/mol
Pto. de fusión: 700 °C (anhidr.)
Densidad: 2.950 g/cm3 (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149159
Núm. CAS: 10034-96-5
EINECS: 232-089-9
Índice Merck: 13,05763
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (calculated to ignited substance) 99.0 - 100.5 %
Assay 98.0 - 102.0 %
Loss on ignition (500°C) 10.0 - 12.0 %
Arsenic (As) Max. 3 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.02 %
Iron (Fe) Max. 10 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.02 %
Lead (Pb) Max. 4 ppm
Selenium (Se) Max. 0.003 %
Zinc (Zn) Max. 50 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 0.002 %
Chloride (Cl) Max. 100 ppm
Substances not precipitated by (NH₄)2S Max. 0.5 %
Appearance of the solution complying
Residual solvents complying