Bromuro de hidrógeno ≥48%, Purum p.a.
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: Hydrogen bromide
18730-1L 18730-15L
18730-1LEA 106 EUR
18730-1L HONC18730-15L
Bromuro de hidrógeno ≥48%, Purum p.a.
Bromuro de hidrógeno
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Formula: HBr
MW: 80.91 g/mol
Pto. Ebullición: 126 °C (1.013 hPa)
Pto. de fusión: –11 °C
Densidad: 1.490 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011323
Núm. CAS: 10035-10-6
EINECS: 233-113-0
UN: 1788
ADR: 8 II
Índice Merck: 13,04799
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 48.0 - 50.0 %
Refractive index (n 20/D) 1.440 - 1.443
Calcium (Ca) Max. 10 ppm
Cadmium (Cd) Max. 5 ppm
Cobalt (Co) Max. 5 ppm
Chromium (Cr) Max. 5 ppm
Copper (Cu) Max. 5 ppm
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Potassium (K) Max. 50 ppm
Magnesium (Mg) Max. 5 ppm
Manganese (Mn) Max. 5 ppm
Sodium (Na) Max. 50 ppm
Nickel (Ni) Max. 5 ppm
Lead (Pb) Max. 5 ppm
Zinc (Zn) Max. 5 ppm
Sulfate and sulfite (as SO₄) Max. 50 ppm
Vapor Pressure 320 psi ( 21.1 °C)