Hierro (II) cloruro tetrahidrato 99,0 RT, Puriss. p.a., Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: Dicloruro de hierro tetrahidrato
44939-250G 44939-1KG
44939-250GEA 67.5 EUR
44939-250G 44939-1KG
Hierro (II) cloruro tetrahidrato 99,0 RT, Puriss. p.a., Fluka™
Hierro (II) cloruro tetrahidrato
Formula: FeCl₂·4H₂O
MW: 198.81 g/mol
Pto. de fusión: 105…110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149709
Núm. CAS: 13478-10-9
UN: 3260
ADR: 8 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 99.0 - 101.0 %
Arsenic (As) Max. 5 ppm
Calcium (Ca) Max. 10 ppm
Cadmium (Cd) Max. 5 ppm
Cobalt (Co) Max. 50 ppm
Chromium (Cr) Max. 10 ppm
Copper (Cu) Max. 5 ppm
Iron(III) Max. 2000 ppm
Potassium (K) Max. 50 ppm
Magnesium (Mg) Max. 5 ppm
Manganese (Mn) Max. 50 ppm
Sodium (Na) Max. 50 ppm
Nickel (Ni) Max. 50 ppm
Lead (Pb) Max. 10 ppm
Zinc (Zn) Max. 20 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 100 ppm
Total nitrogen (as N) Max. 10 ppm