Hipoclorito de sodio ∼10% (RT) en solución acuosa, Purum, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
71696-2.5L 71696-10L 71696-25L
71696-2.5LEA 76.4 EUR
71696-2.5L 71696-10L HONC71696-25L
Hipoclorito de sodio ∼10% (RT) en solución acuosa, Purum, Fluka™
Hipoclorito de sodio
  • ≥95% for general laboratory use.
Formula: ClNaO
Pto. Ebullición: 111 °C
Pto. de fusión: –30…–20 °C
Densidad: 1,206 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011120
Núm. CAS: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3
UN: 1791
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay of active chlorine 8.0 - 15.0 %
pH (direct) 11.5 - 13.5
Density (D 20/4) 1.21 - 1.26