Hipoclorito de sodio 4,00 - 4,99% available chlorine en solución acuosa, grado reactivo
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
239305-500ML 239305-5L
239305-500MLEA 115 EUR
239305-500ML 239305-5L
Hipoclorito de sodio 4,00 - 4,99% available chlorine en solución acuosa, grado reactivo
Hipoclorito de sodio
  • ≥95% for general laboratory use.
Formula: ClNaO
Densidad: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011120
Núm. CAS: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay of active chlorine 4 - 5 %
Vapor Pressure 17.5 mmHg ( 20 °C)
Composition available chlorine, 4.00-4.99%