N-Metil-2-pirrolidona (NMP) ≥99.0% ACS, Riedel-de Haën™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: 1-Methyl-2-pyrrolidinone, N-Methyl-2-pyrrolidinone,NMP, 1-Methyl-2-pyrrolidone, NMP, Methyl Pyrrolidone
443778-1L 443778-2.5L
443778-1LEA 162 EUR
443778-1L 443778-2.5L
N-Metil-2-pirrolidona (NMP) ≥99.0% ACS, Riedel-de Haën™
N-Metil-2-pirrolidona (NMP)
ACS GENERAL USE SOLVENTS
  • Value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis
  • Suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC
  • Variations and decrease issues traceable to solvent contamination
  • All solvents are tested to meet ACS general use specifications
Beilstein Number: 106420
Formula: C₅H₉NO
MW: 99.13 g/mol
Pto. Ebullición: 204 °C (1.013 hPa)
Pto. de fusión: –24 °C
Densidad: 1.028 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 9.5 %(V)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003193
Núm. CAS: 872-50-4
EINECS: 212-828-1
Índice Merck: 13,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32d156c242c81ef2974339109ced3895beda87fd&vid=06c87bbb3b5050362f47a8fc836cedc8a6d51530&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (GC) Min. 99.0 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.05 %
Free amine Max. 0.01 %
Chloride (Cl) Max. 0.0001 %
APHA Max. 50
IR spectrum complying
Vapor Density 3.4 (vs air)
Vapor Pressure 0.99 mmHg ( 40 °C)
Autoignition Temperature 518 °F