N-Metil-2-pirrolidona (NMP) ≥99%, CHROMASOLV™ Plus para HPLC, Riedel-de Haën™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
270458-1L 270458-2.5L 270458-4X4L 270458-6X1L
270458-1LEA 164 EUR
270458-1L 270458-2.5L HONC270458-4X4L 270458-6X1L
N-Metil-2-pirrolidona (NMP) ≥99%, CHROMASOLV™ Plus para HPLC, Riedel-de Haën™
N-Metil-2-pirrolidona (NMP)
  • For HPLC, spectrophotometry, and environmental analysis
  • Tested for HPLC-suitability via gradient analysis and UV-VIS spectroscopy
  • Low UV impurity profile
  • Low impurity gradient LC baseline
  • Very low levels of non-volatile impurities
Formula: C₅H₉NO
Pto. Ebullición: 204 °C (1,013 hPa)
Pto. de fusión: -24 °C
Densidad: 1,028 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 9,5 %(V)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003193
Núm. CAS: 872-50-4
EINECS: 212-828-1
Índice Merck: 13,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32d156c242c81ef2974339109ced3895beda87fd&vid=06c87bbb3b5050362f47a8fc836cedc8a6d51530&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.0 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.05 %
Absorbance at 400 nm Max. 0.01
Absorbance at 350 nm Max. 0.01
Absorbance at 325 nm Max. 0.10
Absorbance at 300 nm Max. 0.50
Absorbance at 285 nm Max. 1.0
APHA Max. 10
Vapor Density 3.4 (vs air)
Vapor Pressure 0.29 mmHg ( 20 °C)
Refractive Index n20/D 1.47 (lit.)
Autoignition Temperature 518 °F