N,N-Dimetilacetamida ≥99.9%, CHROMASOLV™ Plus para HPLC, Riedel-de Haën™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: Ácido acético dimetilamida
270555-2.5L 270555-1L 270555-4X2.5L
270555-2.5LEA 276 EUR
270555-2.5L 270555-1L 270555-4X2.5L
N,N-Dimetilacetamida ≥99.9%, CHROMASOLV™ Plus para HPLC, Riedel-de Haën™
N,N-Dimetilacetamida
  • For HPLC, spectrophotometry, and environmental analysis
  • Tested for HPLC-suitability via gradient analysis and UV-VIS spectroscopy
  • Low UV impurity profile
  • Low impurity gradient LC baseline
  • Very low levels of non-volatile impurities
Beilstein Number: 1737614
Formula: CH₃CON(CH₃)₂
MW: 87.12 g/mol
Pto. Ebullición: 164…166 °C (1.013 hPa)
Pto. de fusión: –20 °C
Densidad: 0.94 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 64 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008686
Núm. CAS: 127-19-5
Índice Merck: 13,03254
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ace04c31b8db2d1fc0c18051cd2eefc52a61ea65&vid=4e98bd4c34a9326a56ee3e11797b2e6e1b323c8f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
IR spectrum complying
Assay (GC) Min. 99.90 %
Non-volatile matter Max. 0.001 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.03 %
Absorbance at 270 nm Max. 1.0
Absorbance 280 nm Max. 0.30
Absorbance at 290 nm Max. 0.15
Absorbance at 310 nm max. 0.05
Absorbance at 320 nm max. 0.03
Absorbance at 360 nm max. 0.01
Absorbance at 400 nm max. 0.01
Explosion Limit 11.5 %, 160 °F
Vapor Density 3 (vs air)