N,N-Dimetilacetamida ≥99.5% (por GC), Puriss. p.a., Riedel-de Haën™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
38840-2.5L 38840-1L 38840-50L
38840-2.5LEA 183 EUR
38840-2.5L 38840-1L HONC38840-50L
N,N-Dimetilacetamida ≥99.5% (por GC), Puriss. p.a., Riedel-de Haën™
N,N-Dimetilacetamida
Beilstein Number: 1737614
Formula: CH₃CON(CH₃)₂
Pto. Ebullición: 164-166 °C (1,013 hPa)
Pto. de fusión: -20 °C
Densidad: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 11,5 %(V) (99 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008686
Núm. CAS: 127-19-5
EINECS: 204-826-4
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 13,03254
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ace04c31b8db2d1fc0c18051cd2eefc52a61ea65&vid=4e98bd4c34a9326a56ee3e11797b2e6e1b323c8f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.5 %
Refractive index (n 20/D) 1.436 - 1.439
Colour of the solution complying
Turbidity of solution complying
Non-volatile matter Max. 0.005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.1 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.008 %
Aluminium (Al) Max. 0.5 ppm
Barium (Ba) Max. 0.1 ppm
Bismuth (Bi) Max. 0.1 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.5 ppm
Cadmium (Cd) Max. 0.05 ppm
Cobalt (Co) Max. 0.02 ppm
Chromium (Cr) Max. 0.02 ppm
Copper (Cu) Max. 0.02 ppm
Iron (Fe) Max. 0.1 ppm
Potassium (K) Max. 0.5 ppm
Lithium (Li) Max. 0.1 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.1 ppm
Manganese (Mn) Max. 0.02 ppm
Molybdenum (Mo) Max. 0.1 ppm
Sodium (Na) Max. 0.5 ppm
Nickel (Ni) Max. 0.02 ppm
Lead (Pb) Max. 0.1 ppm
Strontium (Sr) Max. 0.1 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.1 ppm