Potasio hexacianoferrato (III) ≥99%, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS, ISO, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Atención
Sinónimos: Potasio ferricianuro, Hexacianoferrato de tripotasio
31253-1KG 31253-250G 31253-500G 31253-6X1KG
31253-1KGEA 204 EUR
31253-1KG 31253-250G 31253-500G 31253-6X1KG
Potasio hexacianoferrato (III) ≥99%, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS, ISO, Fluka™
Potasio hexacianoferrato (III)
Formula: K₃Fe(CN)₆
MW: 329.25 g/mol
Pto. Ebullición: Dec. (al calentar)
Pto. de fusión: Dec.
Densidad: 1.85 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011392
Núm. CAS: 13746-66-2
EINECS: 237-323-3
Índice Merck: 13,07712
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Calcium (Ca) Max. 0.0005 %
Cadmium (Cd) Max. 0.0005 %
Cobalt (Co) Max. 0.005 %
Copper (Cu) Max. 0.001 %
Sodium (Na) Max. 0.02 %
Nickel (Ni) Max. 0.001 %
Lead (Pb) Max. 0.002 %
Zinc (Zn) Max. 0.0005 %
Chloride (Cl) Max. 0.005 %
Hexacyanoferrate(II) ([Fe(CN)₆]₄⁻) Max. 0.02 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %