2-Etoxietanol 99%, grado reactivo
Proveedor: Honeywell Chemicals
|
Peligro
|
128082-2.5L
128082-25L
128082-1L
128082-2.5LEA
151
EUR
128082-2.5L
128082-25L
128082-1L
2-Etoxietanol 99%, grado reactivo
2-Etoxietanol
- ≥95% for general laboratory use.
Formula:
C₂H₅OCH₂CH₂OH Pto. Ebullición: 136 °C (1,013 hPa) Pto. de fusión: -70 °C Densidad: 0,93 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 40 °C (1,013 hPa) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002869 Núm. CAS: 110-80-5 EINECS: 203-804-1 UN: 1171 ADR: 3,III IR: 01-2119560582-38 Índice Merck: 13,03786 |
|
Resultados test especificaciones
Identity (IR) | complying |
Assay (GC) | Min. 98.5 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.10 % |
APHA | Max. 10 |
Autoignition Temperature | 460 °F |
Refractive Index | n20/D 1.407 (lit.) |
Vapor Pressure | 3.8 mmHg ( 20 °C) |