Bario hidróxido octahidrato ≥98%, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ISO, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
31127-100G 31127-1KG 31127-25KG
31127-100GEA 51.1 EUR
31127-100G 31127-1KG HONC31127-25KG
Bario hidróxido octahidrato ≥98%, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ISO, Fluka™
Hidróxido de bario octahidrato
Formula: Ba(OH)₂·8H₂O
Pto. Ebullición: Decomposes on heating
Pto. de fusión: 78 °C
Densidad: 2,180 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149152
Núm. CAS: 12230-71-6
EINECS: 241-234-5
UN: 3262
ADR: 8,II
Índice Merck: 13,00980
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 98 %
Assay of BaCO₃ Max. 2 %
Insoluble in acid Max. 0.005 %
Calcium (Ca) Max. 0.005 %
Cadmium (Cd) Max. 0.0005 %
Copper (Cu) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 0.0005 %
Potassium (K) Max. 0.005 %
Magnesium (Mg) Max. 0.002 %
Sodium (Na) Max. 0.005 %
Lead (Pb) Max. 0.0005 %
Strontium (Sr) Max. 1.5 %
Zinc (Zn) Max. 0.0005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.0005 %
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Sulfide (S) Max. 0.0005 %