Calcio hidróxido ≥96%, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: Cal apagada
31219-100G 31219-1KG 31219-500G 31219-6X1KG 31219-25KG
31219-100GEA 40 EUR
31219-100G 31219-1KG 31219-500G 31219-6X1KG 31219-25KG
Calcio hidróxido ≥96%, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., Fluka™
Calcio hidróxido
Formula: Ca(OH)₂
Pto. Ebullición: Decomposes on heating
Pto. de fusión: 580 °C
Densidad: 2,24 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010901
Núm. CAS: 1305-62-0
EINECS: 215-137-3
ADR: 8,III
Índice Merck: 13,01675
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 96 %
Assay of CaCO₃ Max. 3 %
Insoluble in hydrochloric acid Max. 0.03 %
Copper (Cu) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 0.05 %
Lead (Pb) Max. 0.0002 %
Zinc (Zn) Max. 0.0005 %
Substances not precipitated by NH₄OH (asO₄) Max. 2.5 %
Chloride (Cl) Max. 0.005 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.05 %